Learn More
2-Chloro-4,6-dinitroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11415817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415817 100 g 100g
11425817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24379.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3531-19-9 | Molecular Formula: C6H4ClN3O4 | Molecular Weight: 217.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3531-19-9
Formula molecolare C6H4ClN3O4
Molecular Weight (g/mol) 217.57
Numero MDL MFCD00007147
InChI Key LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 2-chloro-4,6-dinitrophenyl amine, benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro, ccris 3112, aniline, 6-chloro-2,4-dinitro, 6-chloro-2,4-dinitrophenylamine, acmc-209ig0, 2,4-dinitro-6-chloroaniline, 3-12-00-01718 beilstein handbook reference, aronis23887
PubChem CID 19052
IUPAC Name 2-chloro-4,6-dinitroaniline
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Punto di fusione 153°C to 155°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 217.57
Percent Purity 97%