Learn More
2-Chloro-4-ethynylpyridine, 97%
Codice prodotto. 15592303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15592303 5 g 5g
15582303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15592303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449980050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 945717-09-9 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 945717-09-9
Formula molecolare C7H4ClN
Molecular Weight (g/mol) 137.57
InChI Key DLEWWBKXDRBGRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-ethynyl-pyridine
PubChem CID 23436831
IUPAC Name 2-chloro-4-ethynylpyridine
SMILES C#CC1=CC(=NC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Punti di ebollizione 373.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 137.57
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-ethynylpyridine