Learn More
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 256.44 |
| Percent Purity | 97% |