Learn More
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10307214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307214 100 g Amber Glass Bottle 100g
10271003 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10307214 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00223FA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 101335-11-9
Formula molecolare C6H3ClFI
Molecular Weight (g/mol) 256.44
Numero MDL MFCD00051774
InChI Key POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC Name 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 256.44
Percent Purity 97%