Learn More
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11499852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11499852 25 g 25g
11489852 5 g 5g
11409862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499852 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12010.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101335-11-9
Formula molecolare C6H3ClFI
Molecular Weight (g/mol) 256.44
Numero MDL MFCD00051774
InChI Key POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC Name 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Punti di ebollizione 96°C to 98°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.601
Quantità 25 g
Beilstein 2435080
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 256.45
Percent Purity 98%