Learn More
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11426880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426880 5 g 5g
11416880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426880 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-35-6
Formula molecolare C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.583
Numero MDL MFCD00042202
InChI Key CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC Name 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punti di ebollizione 110°C (19 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 5 g
Beilstein 2249796
Peso formulazione 172.59
Percent Purity ≥98%