Learn More
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10794651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794651 25 g Bottiglia in vetro 25g
10266060 100 g Bottiglia in vetro 100g
10548873 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 456-04-2
Formula molecolare C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.59
Numero MDL MFCD00011652
InChI Key UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 120248
IUPAC Name 2-chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4COCH2Cl
Quantità 25 g
Peso formulazione 172.59
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes or Platelets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.