Learn More
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10172951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10172951
Marca: Thermo Scientific Acros 347340050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Identificatori chimici
CAS 2252-51-9
Formula molecolare C7H4ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 174.56
Numero MDL MFCD00010615
InChI Key GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC Name 2-chloro-4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 183°C to 186°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(F)CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.