Learn More
2-chloro-4-fluorophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10552138 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10552138 5 g 5g
10420398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552138 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430190050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 313545-72-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 313545-72-1
Formula molecolare C6H5BClFO2
Molecular Weight (g/mol) 174.36
Numero MDL MFCD02684295
InChI Key XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
PubChem CID 17750229
IUPAC Name (2-chloro-4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228.0°C to 230.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.37
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.