Learn More
2-Chloro-4-fluorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11485593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485593 5 g 5g
11475593 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13498.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175277-99-3 | C6H4ClFS | 162.606 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175277-99-3
Formula molecolare C6H4ClFS
Molecular Weight (g/mol) 162.606
Numero MDL MFCD00052936
InChI Key KUAPPJSILOMQPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-fluorothiophenol, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, benzenethiol,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzenethiol, benzenethiol, 2-chloro-4-fluoro, pubchem2850, acmc-1caad, 2-chloro-4-fluoro-thiophenol, 4-fluoro-2-chloro-benzenethiol, #
PubChem CID 519446
IUPAC Name 2-chloro-4-fluorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-fluorothiophenol
Punti di ebollizione 86°C to 88°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.567
Quantità 5 g
Beilstein 8478226
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 162.61
Percent Purity 97%