Learn More
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%
Product Code. 10041264 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10041264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10041264 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398030010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Add to basket
CAS: 56962-11-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 56962-11-9
Punto di fusione 145°C to 148°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H5ClO2
Formula lineare ClC6H3(OH)CHO
Quantità 1 g
Sinonimo benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
InChI Key ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
IUPAC Name 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 156.57
PubChem CID 185363
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.