Learn More
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484440 1 g 1g
11474440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484440 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50052.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 884494-44-4 | Molecular Formula: C6H5ClINO | Molecular Weight: 269.466 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 884494-44-4
Formula molecolare C6H5ClINO
Molecular Weight (g/mol) 269.466
Numero MDL MFCD03095296
InChI Key BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-iodopyridin-3-yl methanol, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-pyridin-3-yl-methanol, acmc-20anzo, pubchem17089, 3-pyridinemethanol,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 40418628
IUPAC Name (2-chloro-4-iodopyridin-3-yl)methanol
SMILES C1=CN=C(C(=C1I)CO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 269.47
Percent Purity 97%