Learn More
2-Chloro-4-iodoaniline, 98%
Codice prodotto. 11449622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449622 5 g 5g
11459622 25 g 25g
11469622 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449622 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10742.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42016-93-3
Formula molecolare C6H5ClIN
Molecular Weight (g/mol) 253.47
Numero MDL MFCD00025298
InChI Key MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
IUPAC Name 2-chloro-4-iodoaniline
SMILES NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-iodoaniline
Punto di fusione 68°C to 72°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2081106
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 253.47
Percent Purity 98%