Learn More
2-Chloro-4-iodoaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-iodoaniline |
| CAS | 42016-93-3 |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl I N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-4-iodo-benzenamine, NSC 137040 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1Cl |
| IUPAC Name | 2-chloro-4-iodoaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 253.47 |
| Peso formulazione | 252.9155 |