Learn More
2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11491480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491480 5 g 5g
11481480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491480 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26917.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 219735-99-6
Formula molecolare C7H8BClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.40
Numero MDL MFCD03411935
InChI Key LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
PubChem CID 2773330
IUPAC Name (2-chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼202°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.4
Percent Purity 95%