Learn More
2-Chloro-4-methoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 11437987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11437987 5 g 5g
11447987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16652.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18113-03-6
Formula molecolare C7H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 158.581
Numero MDL MFCD00070773
InChI Key GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87459
IUPAC Name 2-chloro-4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methoxyphenol
Punto di fusione 39°C to 44°C
Densità 1.153
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Phenol-like
Quantità 5 g
Beilstein 1936412
Sinonimo 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Peso formulazione 158.59
Percent Purity 97%