Learn More
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11371989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371989 5 g 5g
11361989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371989 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26057.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23056-39-5
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.568
Numero MDL MFCD00012347
InChI Key JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
IUPAC Name 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Punto di fusione 52°C to 54°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 97%