Learn More
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30363331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363331 500 mg -
30359529 2 g 2g
30362203 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30363331 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC369145500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23056-39-5
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.57
Sinonimo 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
IUPAC Name 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Peso formulazione 172.004