Learn More
2-Chloro-4-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11459997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459997 25 g 25g
11449997 5 g 5g
11469997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22935.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-65-6
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00007666
InChI Key XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC Name 2-chloro-4-methylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methylaniline
Punto di fusione 7°C
Densità 1.151
Punti di ebollizione 223°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 25 g
Numero UN UN3429
Beilstein 774514
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%