Learn More
2-chloro-4-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 10427392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10427392 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10113400 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10289503 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10427392 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154670050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-65-6
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Numero MDL MFCD00007666
InChI Key XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC Name 2-chloro-4-methylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methylaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 7°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.1510g/mL
Punti di ebollizione 223°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5740 to 1.576
Quantità 5 mL
Beilstein 12, 989
Gravità specifica 1.151
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-methylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.