Learn More
2-Chloro-4-Methylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-methylaniline |
| CAS | 615-65-6 |
| Formula molecolare | C7 H8 Cl N |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | p-Toluidine, 2-chloro- (8CI), 2-Chloro-4-methylbenzenamine, (2-Chloro-4-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-chloro-4-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylaniline, 2-Chloro-p-toluidine, 3-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-chlorotoluene, 4-Methyl-2-chloroaniline, NSC 60120 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-4-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.6 |
| Peso formulazione | 141.0345 |