Learn More
2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147900 1 g Bottiglia in vetro 1g
10107950 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425010010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 53250-83-2
Formula molecolare C8H6ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.64
Numero MDL MFCD00216496
InChI Key CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC Name 2-chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192.0°C to 193.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 234.66
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement