Learn More
2-Chloro-4-nitroaniline, 98+%
Codice prodotto. 11457917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457917 5000 g 5000g
11447917 250 g 250g
11437917 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16586.0I
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-87-9
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.568
Numero MDL MFCD00007665
InChI Key LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
PubChem CID 8492
IUPAC Name 2-chloro-4-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitroaniline
Punto di fusione 106°C to 109°C
Punti di ebollizione 320°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 193°C (379°F)
Odore Weak, Characteristic
Quantità 5000 g
Numero UN UN2237
Beilstein 638657
Peso formulazione 172.57
Percent Purity ≥98%