Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10060860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10060860 100 g 100g
10152660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10060860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-60-5 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-60-5
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.57
Numero MDL MFCD00007209
InChI Key QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova czech, 2-chloro-4-nitrobenzoic, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid, 2-chloro-4-nitro benzoic acid, 2-chloro-4-nitrobenzoicacid, pubchem20257, acmc-209sde
PubChem CID 7448
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139.0°C to 143.0°C
Colore Green to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H3(NO2)CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 404
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20 c)
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.