Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-chloro-4-nitrobenzonitrile |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 182.57 |
Percent Purity | 97% |