Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391258
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-chloro-4-nitrobenzonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-chloro-4-nitrobenzonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Materiale o nome chimico 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 182.57
Percent Purity 97%