Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10415413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10415413 10 g Amber Glass Bottle 10g
10021894 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10415413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore XAX00005EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 28163-00-0
Formula molecolare C7H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.56
Numero MDL MFCD00052203
InChI Key ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
PubChem CID 141401
IUPAC Name 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 182.57
Percent Purity 97%