Learn More
2-Chloro-4-nitroimidazole, TRC
Codice prodotto. 30352005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352005 1 g 1g
30367165 5 g -
30349575 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30352005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3739351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57531-37-0
Formula molecolare C3H2ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 147.52
Sinonimo 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4(5)-nitroimidazole, 2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4-nitroimidazole, P21
IUPAC Name 2-chloro-5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]c(Cl)n1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitroimidazole
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6)
Peso formulazione 146.9836