Learn More
2-Chloro-4-nitroimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-nitroimidazole |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6) |
| Peso formulazione | 146.9836 |