Learn More
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11313066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313066 1 g 1g
11323066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10898.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23165-64-2
Formula molecolare C7H3ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 214.62
Numero MDL MFCD00041244
InChI Key JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
IUPAC Name 2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 95°C to 99°C
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2972987
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 214.63
Percent Purity 97%