Learn More
2-Chloro-4-nitrotoluene, 98%
Codice prodotto. 11465557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11465557 25 g 25g
11475557 100 g 100g
11485557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23542.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-86-8
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007210
InChI Key LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
IUPAC Name 2-chloro-1-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitrotoluene
Punto di fusione 62°C to 66°C
Punti di ebollizione 260°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3457
Beilstein 1817924
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98%