Learn More
2-Chloro-4-nitrotoluene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-nitrotoluene |
| CAS | 121-86-8 |
| Formula molecolare | C7 H6 Cl N O2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | Toluene, 2-chloro-4-nitro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-Chloro-4-nitro-1-methylbenzene, 2-Chloro-4-nitrophenylmethane, 2-Chloro-4-nitrotoluene, 3-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene, 3-Chloro-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-chlorotoluene, NSC 60111 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-chloro-1-methyl-4-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.58 |
| Peso formulazione | 171.0087 |