Learn More
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10767115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10767115 1 g Amber Glass Bottle 1g
10092264 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10767115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53609DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 100704-10-7
Formula molecolare C6H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Numero MDL MFCD06858767
InChI Key UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC Name (2-chloropyridin-4-yl)methanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 143.57
Percent Purity 95%