Learn More
2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, Thermo Scientific™, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10694005 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10615305 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694005 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07890CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 83726-75-4
Formula molecolare C8H5ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 196.652
Numero MDL MFCD08690327
InChI Key DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14117941
IUPAC Name 2-chloro-4-thiophen-2-ylpyrimidine
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Peso formulazione 196.66
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.