Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11484933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484933 25 g 25g
11474933 5 g 5g
11389429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12242.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39885-50-2 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39885-50-2
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Numero MDL MFCD00042563
InChI Key MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
PubChem CID 162001
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4- (trifluoromethyl)aniline
Densità 1.434
Punti di ebollizione 214°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Indice di rifrazione 1.5015
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 4179703
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.