Learn More
2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10754013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10754013 1 g 1g
10250495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10754013 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW01287DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-54-6
Formula molecolare C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.05
Numero MDL MFCD00052912
InChI Key NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 279.06
Percent Purity 97%