Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11359645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359645 5 g 5g
11349645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359645 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19105.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175205-54-6
Formula molecolare C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.05
Numero MDL MFCD00052912
InChI Key NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 35°C to 39°C
Densità 1.6
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 279.07
Percent Purity 97%