Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 10796885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796885 1 g Bottiglia in vetro 1g
10674755 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796885 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33034-67-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33034-67-2
Formula molecolare C5H2ClF3N2
Molecular Weight (g/mol) 182.53
Numero MDL MFCD00115111
InChI Key FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5130g/mL
Punti di ebollizione 60°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.513
Peso formulazione 182.53
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.