Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Punti di ebollizione | 60°C (10 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 49°C (120°F) |
| Quantità | 1 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Peso formulazione | 182.53 |
| Percent Purity | 97% |