Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30364124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364124 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42197510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 33034-67-2
Formula molecolare C5 H2 Cl F3 N2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 182.53
Peso formulazione 181.9859