Learn More
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one (90%), TRC
Codice prodotto. 30360267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36500010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
CAS 5381-99-7
Formula molecolare C7 H4 Cl O3 P
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
SMILES ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
IUPAC Name 2-chloro-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 202.53
Peso formulazione 201.9587