Learn More
2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H |
| Peso formulazione | 375.9131 |