Learn More
2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30356957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30356957 500 mg
30349096 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30356957 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364355500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68592-11-0
Formula molecolare C14H7Cl3O4S
Molecular Weight (g/mol) 377.63
Sinonimo 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
IUPAC Name 2-chloro-5-(1-chloro-3-oxo-2-benzofuran-1-yl)benzenesulfonyl chloride
SMILES O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Peso formulazione 375.9131