Learn More
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10736485 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10736485 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10736485 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427840500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
CAS 2428-06-0
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2150g/mL
Punti di ebollizione 46.0°C to 47.0°C (1.6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C5H10ClO2P
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD03093988
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.215
Sinonimo 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-chloro-5,5-dimethyl, phosphorochloridous acid, cyclic 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2-chloro-5,5-dimethyl 1,3,2 dioxaphosphinane, 5,5-dimethyl-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane,2-chloro-5,5-dimethyl
InChI Key RAOZVFGTRXLBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COP(Cl)OC1
IUPAC Name 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane
Molecular Weight (g/mol) 168.56
PubChem CID 75508
Peso formulazione 168.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.