Learn More
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 98%
Codice prodotto. 15469115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469115 250 mg 250mg
11309266 1 g 1g
15407927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15469115 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51035.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7298-89-7 | C8H11ClO2 | 174.624 g/mol
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7298-89-7
Formula molecolare C8H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 174.624
Numero MDL MFCD00010502
InChI Key VOBIHUAWDXUCPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodimedone, 2-chlorodimedone, monochlorodimedone, 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-dimethyl-4-chloro-3,5-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-chloro-5,5-dimethyl, monochlorodimedon
PubChem CID 122278
IUPAC Name 2-chloro-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(CC(=O)C(C(=O)C1)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Punto di fusione 161°C to 164°C
Quantità 250 mg
Beilstein 2326749
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 174.62
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione