Learn More
2-chloro-5-cyanopyridine, 97%
Codice prodotto. 10774945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10774945 25 g 25g
10081064 5 g 5g
11936341 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398390250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33252-28-7
Formula molecolare C6H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 138.56
Numero MDL MFCD00084941
InChI Key ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-cyanopyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113.0°C to 116.0°C
Punti di ebollizione 107.0°C (1.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 138.56
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.