Learn More
2-Chloro-5-cyanopyridine, 97%
Codice prodotto. 11460863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460863 25 g 25g
11440863 1 g 1g
11450863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460863 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13291.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33252-28-7
Formula molecolare C6H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 138.554
Numero MDL MFCD00084941
InChI Key ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-cyanopyridine
Punto di fusione 116°C to 119°C
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 113867
Peso formulazione 138.56
Percent Purity 98%