Learn More
2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 263.0019 |