Learn More
2-Chloro-5-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10358660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358660 5 g Bottiglia in vetro 5g
10423835 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10358660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 249960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3827-49-4
Formula molecolare C6H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 146.55
Numero MDL MFCD00042524
InChI Key CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
PubChem CID 2724522
IUPAC Name 2-chloro-5-fluorophenol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 183°C to 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(OH)Cl
Indice di rifrazione 1.5240 to 1.526
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 146.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid