Learn More
2-Chloro-5-fluorophenol, 98%
Codice prodotto. 15413827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15413827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28567.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3827-49-4 | C6H4ClFO | 146.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Punti di ebollizione 183°C to 185°C
Odore Phenol-like
Formula molecolare C6H4ClFO
Indice di rifrazione 1.525
Numero MDL MFCD00042524
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sinonimo 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
InChI Key CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
IUPAC Name 2-chloro-5-fluorophenol
Molecular Weight (g/mol) 146.55
PubChem CID 2724522
Peso formulazione 146.55
Percent Purity 98%